Få mere at vide
Anamorelin Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Neat |
| Molekylær formel | C31H43ClN6O3 |
| MDL nummer | MFCD23098788 |
| Molekylvægt (g/mol) | 583.2, 583.17 |
| InChI nøgle | VFYAEUWJFGTGGO-GHTUPXNNSA-N |
| SMIL | Cl.CN(C)N(C)C(=O)[C@@]1(CC2=CC=CC=C2)CCCN(C1)C(=O)[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(=O)C(C)(C)N |
| IUPAC navn | 2-amino-N-[(2R)-1-[(3R)-3-benzyl-3-(N,N',N'-trimethylhydrazinecarbonyl)piperidin-1-yl]-3-(1H-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl]-2-methylpropanamide hydrochloride |
| Mængde | 1 g |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |