Få mere at vide
Anamorelin hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Anamorelin (RC-1291) hydrochloride is a potent ghrelin receptor agonist with EC50 value of 0.74 nM in the FLIPR assay.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anamorelin hydrochloride |
| CAS | 861998-00-7 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C31H43ClN6O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | RC-1291 hydrochloride ONO-7643 hydrochloride |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 28 mg/mL (48.01 mM) |
| SMIL | [H][C@](CC1=CNC2=CC=CC=C21)(NC(C(C)(C)N)=O)C(N3CCC[C@@](C(N(C)N(C)C)=O)(CC4=CC=CC=C4)C3)=O.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 583.16 |
| Vis mere |