Få mere at vide
Motic™ Analyzer skyder, med roterende montering, BA400/BA410
Artikelnummer. 11726606
Skift visning
Til brug med (udstyr):
BA400 og BA410 Series opretstående sammensatte mikroskoper
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
11726606 BA400 og BA410 Series opretstående sammensatte mikroskoper
1 options
Artikelnummer. 11726606 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101001900791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    917.00 DKK
    821.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 95.86 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Forbedre billedkontrasten med et simpelt polarisationssæt, der indeholder en polarisator og analysator. Motic™ Analyzer skyder, med roterende montering, BA400/BA410 kan drejes i 360° .
  • Forbedre billedkvaliteten opnået med dobbeltbrydende materialer sammenlignet med andre teknikker såsom mørkfelt- og lysfeltbelysning, differentiel interferenskontrast, fasekontrast, Hoffman-modulationskontrast og fluorescens.
  • Nyttig til både kvantitative og kvalitative undersøgelser rettet mod en bred vifte af anisotrope prøver.
  • Polariseret lysmikroskopi er i stand til at give information om absorptionsfarve og optiske vejgrænser mellem mineraler med forskellige brydningsindekser på en måde svarende til lysfeltbelysning, men teknikken kan også skelne mellem isotrope og anisotrope stoffer.
  • Kontrastforstærkende teknik udnytter de optiske egenskaber, der er specifikke for anisotropi, og afslører detaljerede oplysninger om strukturen og sammensætningen af materialer, der er uvurderlige til identifikation og diagnostiske formål.
Tekniske data
Type Analyzer skyder
Til brug med (udstyr) BA400 og BA410 Series opretstående sammensatte mikroskoper
Inkluderer Roterende montering