Få mere at vide
Motic™ Analysator, AE2000MET-serien
Artikelnummer. 15465332
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Mikroskoper i AE2000MET-serien
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
15465332 Mikroskoper i AE2000MET-serien Hver
1 options
Artikelnummer. 15465332 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101000202121
Forbedre billedkontrasten med et simpelt polarisationssæt, der indeholder en polarisator og analysator. Motic™ Analyzer, AE2000MET-serien kan aktiveres med en enkelt handling.
  • Forbedre billedkvaliteten opnået med dobbeltbrydende materialer sammenlignet med andre teknikker såsom mørkfelt- og lysfeltbelysning, differentiel interferenskontrast, fasekontrast, Hoffman-modulationskontrast og fluorescens.
  • Nyttig til både kvantitative og kvalitative undersøgelser rettet mod en bred vifte af anisotrope prøver.
  • Polariseret lysmikroskopi er i stand til at give information om absorptionsfarve og optiske vejgrænser mellem mineraler med forskellige brydningsindekser på en måde svarende til lysfeltbelysning, men teknikken kan også skelne mellem isotrope og anisotrope stoffer.
  • Kontrastforstærkende teknik udnytter de optiske egenskaber, der er specifikke for anisotropi, og afslører detaljerede oplysninger om strukturen og sammensætningen af materialer, der er uvurderlige til identifikation og diagnostiske formål.
Tekniske data
Type Analysator
Til brug med (udstyr) Mikroskoper i AE2000MET-serien