Få mere at vide
Natriumthiosulfat, 0,01 M, analytisk volumetrisk opløsning, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11573002 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
1L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11573002 1 L 1L 1 L
1 options
Artikelnummer. 11573002 Leverandør Reagecon Leverandørnr. T20011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00 DKK
    189.81 DKK / 1 L
    Spare 52.19 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Giver en bekvem metode til nøjagtig volumetrisk analyse i laboratoriet. Reagecon Sodium Thiosulfate, 0,01M, analytisk volumetrisk opløsning er et omkostningseffektivt svar på tids- og arbejdskrævende forberedelsesproblemer.
Brugsklar vandig volumetrisk opløsning til alle analytiske laboratorieapplikationer, som kan bruges til manuelle eller automatiske titreringer. Dette produkt er certificeret i henhold til en specifikation som beskrevet i analysecertifikatet. Partinummer og udløbsdato er trykt på etiketten. Løsningen er certificeret sporbar til NIST, og dette vil fremgå af analysecertifikatet.
  • Molekylformel: Na 2 S 2 O 3•5H2O
  • Molmasse: 248,18 g/mol
  • CAS: 10102-17-7
  • EIN ECS nr.: 231-867-5
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C
Smeltepunkt 48,3 °C
CAS 10102-17-7
Farve Farveløs
Fysisk form Løsning
Mængde 1 L
Molekylær formel H10Na2O8S2
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
Opløselighedsinformation Fuldt blandbar
InChI nøgle PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
Molekylvægt (g/mol) 248.172
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Formel vægt 248,18 g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.01M
Emballage 1L
Brydningsindeks 1.489
Tæthed 1,00147 g/cm3