Få mere at vide
Analytisk volumetrisk natriumthiosulfat, 0,05N, 0,05M, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
Emballage:
1L
Unit Size:
1 L
Specifications
Specifications
| Mængde | 1 L |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.05M |
| Emballage | 1L |