Få mere at vide
Fisherbrand™ Analysevægte
Artikelnummer. 15997490 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen:
62 g
120 g
220 g
Kalibrering:
Internal (Internt)
Udseende
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Kalibrering Pakningsstørrelse
15997490 120 g Udseende Hver
15987490 62 g Internal (Internt) Hver
15977490 62 g Udseende Hver
15907500 120 g Internal (Internt) Hver
15927500 220 g Internal (Internt) Hver
15917500 220 g Udseende Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15997490
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Med RS232-tilslutning til nem kommunikation, et baggrundsbelyst display og en enkel grænseflade til ukompliceret betjening, er disse vægte perfekt designet til din arbejdsplads.
  • Stort trækskærm med skydetop og sidedøre
  • Standard RS-232-tilslutning for nem dataoverførsel
  • Platform i rustfrit stål
  • To justerbare fødder, der giver brugeren mulighed for at udjævne balancen
  • Niveauindikator foran - ingen grund til at se bag på vægten under nivelleringsprocessen
  • Smart design og holdbar konstruktion - lille fodaftryk, der sparer plads på bordpladen og samtidig giver en stor vejeflade
  • Designet til ukompliceret betjening med letanvendelig skærm og grænseflade
  • Kalibreringslås med sikkerhedsløkke bag på vægten
  • Vejetilstande omfatter vejning, optælling af dele og procentvejning
  • Inkluderer AC-adapter
  • Certificeringer: FCC, CE
  • To års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Udseende
Certificeringer/compliance GLP med valgfri printeroverholdelse
Tilslutningstype RS232
Volumen 120 g
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.0001 g
Inkluderer AC-adapter
Linearitet 0.0002 g
Min. Prøvevægt 200 mg
Model- FAS124/E
Gentagelighed 0.0001 g
Stabiliseringstid 4 sek.
Type Analytical-vægt
garanti 2 år
Vejetilstande Vejning, optælling af dele, procentvejning
Dimensioner (D x B x H) 317 x 201 x 303 mm
Diameter (metrisk) ydre pande 90 mm
Elektriske krav 100/240 V∼ 200 mA 50/60 Hz 12/18 VA
Strømstyrke 0,5 A
Frekvens 50/60 Hz