Få mere at vide
Thermo Scientific™ Analytiske membranbånd
Artikelnummer. 17896068
Skift visning
Farve:
Hvid
Sort
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
0,8μ m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Porestørrelse
17896068 Sort 0,2μ m
17806078 Hvid 0,2μ m
17846078 Hvid 0,8μ m
17836078 Hvid 0,45 μm
17826078 Sort 0,8μ m
17816078 Sort 0,45 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17896068 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DS06000202
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Thermo Scientific Analytiske membranbånd er perfekte til både mikrobielle QA- og QC-applikationer, hvor der anvendes membrandispensere. Produktet er kompatibelt med de fleste almindelige dispensere på markedet, hvilket giver yderligere fleksibilitet og forsyningssikkerhed fra den førende laboratorie- og biovidenskabsleverandør.
Thermo Scientific™ Analytiske membranbånd er perfekte til mikrobielle QA/QC-applikationer, hvor der anvendes membrandispensere. Kompatibel med de fleste almindelige dispensere på markedet, inkl MilliporeSigma™ og Sartorius™ , hvilket giver øget fleksibilitet og forsyningssikkerhed. Æskerne har to markerede orienteringer og afrivbare perforeringer med en tommelfingerflig for hurtig og nem ilægning. Bånd er nummereret for at angive, hvor mange membraner, der skal dispenseres. Membranerne er gitter for at forbedre nøjagtigheden og spare tid. Produktet er blevet valideret til de højeste standarder.
Thermo Scientific™ Analytiske membranbånd er perfekte til både mikrobiel kvalitetssikring (QA) og kvalitetskontrol (QC), hvor der anvendes membrandispensere.
  • Produktet er kompatibelt med de fleste almindelige dispenserplatforme på markedet, herunder MilliporeSigma™ og Sartorius™ , hvilket giver yderligere fleksibilitet og forsyningssikkerhed fra den førende laboratorie- og biovidenskabsleverandør.
  • 47 mm skiver. Blandede celluloseestere (MCE). Fås i både hvid og sort.
  • Hver kasse med præsteriliserede analytiske membranbånd indeholder fire kasser med 150 membraner pr. pakke (600/æske i alt).
  • Æskerne har to markerede orienteringer og afrivbare perforeringer med en tommelfingerflig for hurtig og nem ilægning.
  • Bånd er nummereret for at angive, hvor mange membraner, der skal dispenseres.
  • Membranerne er gitter for at forbedre nøjagtigheden og spare tid.
  • Produktet er blevet valideret til de højeste standarder, herunder ISO 7704 og ASTM F838.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Materiale (membran) MCE
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Steril
Mængde 600/Cs
Diameter (metrisk) skive 47 mm