Få mere at vide
Thermo Scientific™ Analytiske membranbånd
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Analytiske membranbånd er perfekte til mikrobielle QA/QC-applikationer, hvor der anvendes membrandispensere. Kompatibel med de fleste almindelige dispensere på markedet, inkl MilliporeSigma™ og Sartorius™ , hvilket giver øget fleksibilitet og forsyningssikkerhed. Æskerne har to markerede orienteringer og afrivbare perforeringer med en tommelfingerflig for hurtig og nem ilægning. Bånd er nummereret for at angive, hvor mange membraner, der skal dispenseres. Membranerne er gitter for at forbedre nøjagtigheden og spare tid. Produktet er blevet valideret til de højeste standarder.
Thermo Scientific™ Analytiske membranbånd er perfekte til både mikrobiel kvalitetssikring (QA) og kvalitetskontrol (QC), hvor der anvendes membrandispensere.
- Produktet er kompatibelt med de fleste almindelige dispenserplatforme på markedet, herunder MilliporeSigma™ og Sartorius™ , hvilket giver yderligere fleksibilitet og forsyningssikkerhed fra den førende laboratorie- og biovidenskabsleverandør.
- 47 mm skiver. Blandede celluloseestere (MCE). Fås i både hvid og sort.
- Hver kasse med præsteriliserede analytiske membranbånd indeholder fire kasser med 150 membraner pr. pakke (600/æske i alt).
- Æskerne har to markerede orienteringer og afrivbare perforeringer med en tommelfingerflig for hurtig og nem ilægning.
- Bånd er nummereret for at angive, hvor mange membraner, der skal dispenseres.
- Membranerne er gitter for at forbedre nøjagtigheden og spare tid.
- Produktet er blevet valideret til de højeste standarder, herunder ISO 7704 og ASTM F838.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale (membran) | MCE |
| Porestørrelse | 0,8μ m |
| Mængde | 600/Cs |
| Diameter (metrisk) skive | 47 mm |