Få mere at vide
IKA™ Analytisk batchmølle
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8007155 Shop alle IKA produkter
Model-:
A 10 Grundlæggende
A 11 Grundlæggende
Kapacitet (metrisk):
50 ml
80 ml
Hårdhed:
5 Mohs
6 Mohs
Dimensioner (L x B x H):
85 x 85 x 240 mm
145 x 130 x 250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10479412
Brand: IKA™ 0002900000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sliber hårde, skøre, bløde og fibrøse materialer. IKA™ Analytical Batch Mill gør det muligt at gøre prøver skøre direkte i slibekammeret, seje, olieagtige og vandige prøver kan også males. Tilgængelige modeller inkluderer den nydesignede A 10 Basic og A 11 Basic.
Batchmølle til to forskellige formalingsprocedurer. Slagslibning af hårde, skøre eller ikke-elastiske slibematerialer med piskeris af høj kvalitet i rustfrit stål. Piskeris (medfølger) kan bruges til en Mohs hårdhed op til seks. Skæreslibning til pulverisering af bløde, fibrøse materialer med et skæreblad (skal bestilles separat).
  • Fugtige og limede materialer kan pulveriseres ved at tilsætte vand
  • Slibekammer (inkluderet med mølle) lavet af ETFE (PTFE, glasfiberforstærket) med indløb af rustfrit stål (A1S1 3/6L), med et nyttigt volumen på 80mL
  • Kan bruges til at skøre slibematerialer med flydende nitrogen i slibekammeret
  • 250mL slibekammer er tilgængeligt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Analytisk batchmølle
Kapacitet (metrisk) 80 ml
Certificeringer/compliance DIN EN 60529 IP 43
Dimensioner (L x B x H) 85 x 85 x 240 mm
Elektriske krav 220/230/100/115 V, 50/60 Hz, 160 W
Hårdhed 6 Mohs
Højde (metrisk) 240 mm
Hertz 50/60 Hz
Materiale Rustfrit stål
Model- A 11 Grundlæggende
Partikelstørrelse 10 mm
Spænding 220/230 V, 100/115 V
Watt 160 W
Vægt (metrisk) 1.5 kg
Bredde (metrisk) 85 mm