Beskrivelse
Sliber hårde, skøre, bløde og fibrøse materialer. IKA™ Analytical Batch Mill gør det muligt at gøre prøver skøre direkte i slibekammeret, seje, olieagtige og vandige prøver kan også males. Tilgængelige modeller inkluderer den nydesignede A 10 Basic og A 11 Basic.
Batchmølle til to forskellige formalingsprocedurer. Slagslibning af hårde, skøre eller ikke-elastiske slibematerialer med piskeris af høj kvalitet i rustfrit stål. Piskeris (medfølger) kan bruges til en Mohs hårdhed op til seks. Skæreslibning til pulverisering af bløde, fibrøse materialer med et skæreblad (skal bestilles separat).
- Fugtige og limede materialer kan pulveriseres ved at tilsætte vand
- Slibekammer (inkluderet med mølle) lavet af ETFE (PTFE, glasfiberforstærket) med indløb af rustfrit stål (A1S1 3/6L), med et nyttigt volumen på 80mL
- Kan bruges til at skøre slibematerialer med flydende nitrogen i slibekammeret
- 250mL slibekammer er tilgængeligt
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Analytisk batchmølle |
| Kapacitet (metrisk) | 80 ml |
| Certificeringer/compliance | DIN EN 60529 IP 43 |
| Dimensioner (L x B x H) | 85 x 85 x 240 mm |
| Elektriske krav | 220/230/100/115 V, 50/60 Hz, 160 W |
| Hårdhed | 6 Mohs |
| Højde (metrisk) | 240 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Model- | A 11 Grundlæggende |
| Partikelstørrelse | 10 mm |
| Vis mere |