Få mere at vide
OHAUS™ Analytisk balance - PR Serie
Artikelnummer. p-7085846 Shop alle Ohaus produkter
Model-:
PR124M
PR224M
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16640324
Brand: OHAUS™ 30524384
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til rutinemæssige vejeapplikationer på din arbejdsplads
  • De PR er udstyret med 3 essentielle vejetilstande, RS-232-forbindelse til dataoverførsel og lagring og intern kalibrering (i udvalgte modeller), hvilket gør den ideel til rutinemæssige vejeapplikationer.
  • Udstyret med et letlæseligt, klart baggrundsbelyst display og en enkel brugergrænseflade PR er utrolig nem at betjene, og der kræves næsten ingen træning.
  • PR'ens lille fodaftryk sparer plads på skrivebordet, mens den giver en stor vejeflade. De PR er holdbart konstrueret og har en gryde i rustfrit stål til at modstå daglig brug på arbejdspladsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering InCal™ - Halvautomatisk
Kalibreringspunkter Brugervalgbare kalibreringspunkter
Tilslutningstype RS232 (en port inkluderet)
Oversigt Brugervalgbare miljøfiltre og lysstyrkeindstillinger, automatisk tarering, automatisk dæmpning, brugervalgbare span-kalibreringspunkter, softwarelåse- og nulstillingsmenu, brugervalgbare kommunikationsindstillinger og dataudskrivningsindstillinger, brugerdefinerbare projekt- og bruger-id'er, softwareoverbelastnings-/underbelastningsindikator, stabilitetsindikator
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.0001 g
Fugtighedsområde 80% RH
Linearitet 0.0002 g
Model- PR124M
Gentagelighed 0.0001 g
Stabiliseringstid 3.000 sek.
Vejetilstande Milligram, Gram, Carat
Dimensioner (L x B x H) 317 x 201 x 303 mm
Længde (engelsk) 12,50 tommer.
Længde (metrisk) 317.00 mm
Bredde (engelsk) 7,90 tommer.
Bredde (metrisk) 201.00 mm
Højde (engelsk) 11,90 tommer.
Højde (metrisk) 303.000 mm
Dybde (engelsk) 12,50 tommer.
Dybde (metrisk) 317.00 mm
Vægt (engelsk) 10.000 lb.
Vægt (metrisk) 4.500 kg
Elektriske krav AC Adapter (medfølger)