Få mere at vide
OHAUS™ Analytisk balance - PR Serie
Artikelnummer. 16650324 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Model-:
PR124M
PR224M
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
16650324 PR224M -
16640324 PR124M Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16650324 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30524385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12835.00 DKK
    9620.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 3214.23 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Designet til rutinemæssige vejeapplikationer på din arbejdsplads
  • De PR er udstyret med 3 essentielle vejetilstande, RS-232-forbindelse til dataoverførsel og lagring og intern kalibrering (i udvalgte modeller), hvilket gør den ideel til rutinemæssige vejeapplikationer.
  • Udstyret med et letlæseligt, klart baggrundsbelyst display og en enkel brugergrænseflade PR er utrolig nem at betjene, og der kræves næsten ingen træning.
  • PR'ens lille fodaftryk sparer plads på skrivebordet, mens den giver en stor vejeflade. De PR er holdbart konstrueret og har en gryde i rustfrit stål til at modstå daglig brug på arbejdspladsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering InCal™ - Halvautomatisk
Kalibreringspunkter Brugervalgbare kalibreringspunkter
Tilslutningstype RS232 (en port inkluderet)
Oversigt Brugervalgbare miljøfiltre og lysstyrkeindstillinger, automatisk tarering, automatisk dæmpning, brugervalgbare span-kalibreringspunkter, softwarelåse- og nulstillingsmenu, brugervalgbare kommunikationsindstillinger og dataudskrivningsindstillinger, brugerdefinerbare projekt- og bruger-id'er, softwareoverbelastnings-/underbelastningsindikator, stabilitetsindikator
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.0001 g
Fugtighedsområde 80% RH
Linearitet 0.0002 g
Model- PR224M
Gentagelighed 0.0001 g
Stabiliseringstid 3.000 sek.
Vejetilstande Milligram, Gram, Carat
Dimensioner (L x B x H) 317 x 201 x 303 mm
Længde (engelsk) 12,50 tommer.
Længde (metrisk) 317.00 mm
Bredde (engelsk) 7,90 tommer.
Bredde (metrisk) 201.00 mm
Højde (engelsk) 11,90 tommer.
Højde (metrisk) 303.000 mm
Dybde (engelsk) 12,50 tommer.
Dybde (metrisk) 317.00 mm
Vægt (engelsk) 10.000 lb.
Vægt (metrisk) 4.500 kg
Elektriske krav AC Adapter (medfølger)