Få mere at vide
Analytter B for CLP, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15638305 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15638305 125 ml 125ml
1 options
Artikelnummer. 15638305 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. INTB1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ag100 μg/ml
Cd100 μg/ml
Ni100 μg/ml
Pb100 μg/ml
Zn100 μg/ml
Ba50 μg/ml
Være50 μg/ml
Co50 μg/ml
Cr50 μg/ml
Cu50 μg/ml
Mn50 μg/ml
V50 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Analytes B1
Navn note SOW. ILM02.0
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
Teknik GC-MS
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certificeret referencemateriale
Opløsningsmiddel eller Matrix 5% HNO3
Mængde 125 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Components in 5% HNO3:
Ba    •50Glc mug/mL
Be    •50Glc mug/mL
Cd    •100Glc mug/mL
Cr    •50Glc mug/mL
Co    •50Glc mug/mL
Cu    •50Glc mug/mL
Pb    •100Glc mug/mL
Mn    •50Glc mug/mL
Ni    •100Glc mug/mL
Ag    •100Glc mug/mL
V    •50Glc mug/mL
Zn    •100Glc mug/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Analytes B
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug