Få mere at vide
Analytter B til miljøanalyse, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15658305 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15658305 125 ml 125ml
1 options
Artikelnummer. 15658305 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. INTB3
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Cd100 μg/ml
Ni100 μg/ml
Zn100 μg/ml
Sb60 μg/ml
Ba50 μg/ml
Være50 μg/ml
Co50 μg/ml
Cr50 μg/ml
Cu50 μg/ml
Mn50 μg/ml
V50 μg/ml
Ag20 μg/ml
Som10 μg/ml
Tl10 μg/ml
Pb5 μg/ml
Se5 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Analytes B3
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Opløsningsmiddel eller Matrix Nitric Acid/Trace Tartaric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Mængde 125 ml
Grad Miljø
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Components in 5% HNO3/tr Tartaric Acid/tr HF:
Sb    •60μg/mL
As    •10μg/mL
Ba    •50μg/mL
Be    •50μg/mL
Cd    •100μg/mL
Cr    •50μg/mL
Co    •50μg/mL
Cu    •50μg/mL
Pb    •5μg/mL
Mn    •50μg/mL
Ni    •100μg/mL
Se    •5μg/mL
Ag    •20μg/mL
Tl    •10μg/mL
V    •50μg/mL
Zn    •100μg/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Analytes B
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, hydrofluoric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug