Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| 1,1,1,2-tetrachlorethan | 630-20-6 | 2000 μg/ml |
| 1,1,1-trichlorethan | 71-55-6 | 2000 μg/ml |
| 1,1-dichlorpropen | 563-58-6 | 2000 μg/ml |
| 1,2,3-trichlorpropan | 96-18-4 | 2000 μg/ml |
| 1,2-dibromethan | 106-93-4 | 2000 μg/ml |
| 1,2-dichlorbenzen | 95-50-1 | 2000 μg/ml |
| 1,3-dichlorbenzen | 541-73-1 | 2000 μg/ml |
| 1,3-dichlorpropan | 142-28-9 | 2000 μg/ml |
| 2-chlortoluen | 95-49-8 | 2000 μg/ml |
| 4-chlortoluen | 106-43-4 | 2000 μg/ml |
| Brombenzen | 108-86-1 | 2000 μg/ml |
| Bromchlormethan | 74-97-5 | 2000 μg/ml |
| Bromdichlormethan | 75-27-4 | 2000 μg/ml |
| cis-1,2-dichlorethen | 156-59-2 | 2000 μg/ml |
| cis-1,3-dichlorpropen | 10061-01-5 | 2000 μg/ml |
| Dibrommethan | 74-95-3 | 2000 μg/ml |
| Ethylbenzen | 100-41-4 | 2000 μg/ml |
| Isopropylbenzen | 98-82-8 | 2000 μg/ml |
| n-butylbenzen | 104-51-8 | 2000 μg/ml |
| p-xylen | 106-42-3 | 2000 μg/ml |
| Styren | 100-42-5 | 2000 μg/ml |
| trans-1,3-dichlorpropen | 10061-02-6 | 2000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Analyte Mix C (High Level) |
| Navn note | USEPA Method 502.2, 524.2, 8260B |
| Emballage | 2 ml ravfarvet forskåren glasampul |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metoder | For US EPA Methods 502.2, 524.2, 8260, 8260B |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol-P and T |
| Mængde | 1 ml |
Sikkerhed og håndtering
- Analyte Mix C (High Level)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H331-Giftig ved indånding.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: bromodichloromethane, 1,2,3-trichloropropane, isopropylbenzene, ethylbenzene, styrene, 1,2-dibromoet
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug