Få mere at vide
Analtech Glas tyndt lag kromatografi (TLC ) Udviklingstank
Artikelnummer. 11770209 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11770209 200 x 200 mm Hver
11795348 100 x 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11770209 Leverandør Analtech Leverandørnr. 3410550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2090.00 DKK
    1768.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 321.48 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Indeholder
TLC Kun tank. (Rack sælges separat; se 34105-25).
Glas tyndt lag kromatografi (TLC ) Udviklingstank designet til udvikling af TLC plader.
  • Tanke er konstrueret af slidstærkt glas og stativer er konstrueret af anodiseret aluminium
  • Tanke rummer standard TLC plader
  • Overfladen er slebet til en præcis tolerance for tæt forsegling for at muliggøre tankmætning og optimal pladeudvikling
  • Thinline™ tanke rummer to plader og kræver mindre opløsningsmiddel til udvikling
  • Latch-Lid™ enheder holder låg på plads med låse i rustfrit stål
  • Bestil stativ for at udvikle det maksimale antal plader i en tank
Bemærk: Kræver brug af stativ. (Bestil separat; se 34105-25.) Tank om nødvendigt med LatchLid™ er Mfr. nr. 34105-20.
Tekniske data
Materiale Glas
Mængde 1 stk.
Type TLC Tank
Holder Fem 20 x 20 cm plader
Dimensioner (L x B) 200 x 200 mm
Længde (engelsk) 7,9 tommer
Længde (metrisk) 200 mm
Bredde (engelsk) 7,9 tommer
Bredde (metrisk) 200 mm