Få mere at vide
Electrothermal™ Analog Power Controller
Artikelnummer. 10724216
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
10724216 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 10724216 Leverandør Electrothermal™ Leverandørnr. 3622302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2470.00 DKK
    1990.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 479.65 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Styr strømforsyningen til ét stykke laboratorieudstyr ad gangen. Analog Power Controller er designet til at styre opvarmningen af resistive belastninger til bordpladedrift.
  • Hver varmeregulator har 2 neonindikatorer: ''Power On'' hvidt neonlys og ''Mantle/Bunsen Heater On'' ravgult neonlys.
  • Regulatorens kontrolknap kan drejes med uret for at øge effekten.
  • Når knappen drejes, vil varmeregulatorens gule neonlys pulsere for at vise, at der tilføres strøm til det udstyr, der styres, f.eks. kapper, varmetape.
  • Pulsfrekvensen falder, når indstillingen af regulatorens kontrolknap øges
  • Ved maksimal indstilling lyser den gule neon konstant.
  • Inkluderer en støttestangsklemme på bagsiden af hver varmeregulator til at tage en standard 12,5 mm (1/2in.) diameter stang.
  • Kort netledning med en IEC stikkontakt for at forbinde til den resistive belastning.
  • En ekstra forlængerledning er tilgængelig, hvor fjernbetjening er påkrævet, f.eks. i en røgudsugningsenhed.
  • Monteres på standard stillads eller retortstativer med en diameter på 12 mm, og kan også vægmonteres ved hjælp af et monteringsbeslag eller stativ direkte på bænken.
Tekniske data
Controller type Analog
Til brug med Varmekapper
Dimensioner (L x B x H) 130 x 95 x 105 mm
Spænding 230 V
Watt 1800 W
Vægt (metrisk) 0.42 kg
Produkttype Temperaturregulator
Frekvens 50/60 Hz