Tekniske data
| Orbit | 3,5 mm |
| Hastighedsområde | On-tilstand: 300 til 2500 rpm, Touch-tilstand: 300 til 3500 rpm |
| Spænding | 230 V |
| Holder | Mikroplader |
| Produkttype | Vortexblander |
| Antal stillinger | 2 |