Få mere at vide
Grant Instruments™ XUBA analogt ultralydsbad
Artikelnummer. p-8014604
Kapacitet (metrisk):
1.5 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11420998
Brand: Grant Instruments™ XUBA1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en høj standard af pålidelig og effektiv ultralydsteknologi. Grant Instruments™ XUBA Analog Ultrasonic inkluderer M2 rengøringsopløsning, kurv i rustfrit stål og ABS-plastlåg inkluderet som standard.
  • Fremragende ultralydsbade på begynderniveau
  • Temperaturområde omgivende +5 °C til °70 C på XUBA3
  • Hurtig, effektiv, effektiv, nem og sikker rengøring og behandling af diverse instrumenter, komponenter og løsninger
  • Leveres med rustfri stålkurv og ABS plastlåg som standard
  • En flaske M2 ultralydsrengøringsopløsning inkluderet som standard
  • Betjeningspanel let at betjene, selv når du har handsker på
  • Timerstyring fra 0-15 minutter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stopur 0 til 15 min.
Spænding 230 V
Kapacitet (metrisk) 1.5 L
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Grant M2 ultrasonic solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID