Få mere at vide
Grant Instruments™ XUBA analogt ultralydsbad
Kapacitet (metrisk):
1.5 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremragende ultralydsbade på begynderniveau
- Temperaturområde omgivende +5 °C til °70 C på XUBA3
- Hurtig, effektiv, effektiv, nem og sikker rengøring og behandling af diverse instrumenter, komponenter og løsninger
- Leveres med rustfri stålkurv og ABS plastlåg som standard
- En flaske M2 ultralydsrengøringsopløsning inkluderet som standard
- Betjeningspanel let at betjene, selv når du har handsker på
- Timerstyring fra 0-15 minutter
Tekniske data
Tekniske data
| Stopur | 0 til 15 min. |
| Spænding | 230 V |
| Kapacitet (metrisk) | 2.5 L |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Grant M2 ultrasonic solution
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID