Få mere at vide
Grant Instruments™ Analog SBB Aqua Plus kogende bad
Artikelnummer. 11446437
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
26 l
Dimensioner (D x B x H):
215 x 385 x 270 mm
390 x 385 x 270 mm
570 x 385 x 270 mm
570 x 385 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (D x B x H) Pakningsstørrelse
11446437 12 l 390 x 385 x 270 mm Hver
11456437 18 l 570 x 385 x 270 mm Hver
11466437 26 l 570 x 385 x 300 mm Hver
11436437 5 l 215 x 385 x 270 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11446437 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. SBB AQUA 12 PLUS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10675.00 DKK
    9973.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 701.61 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Giver stabil og kontinuerlig 100 °C drift. Grant Instruments™ Analog SSB Aqua Plus Boiling Bath vil ikke koge voldsomt, spytte eller producere overdreven damp.
  • Justerbar energiregulator giver konstant kogning
  • Enheden med konstant niveau opretholder væskeniveauet
  • Fast termisk udkobling - uafhængig sikkerhedsfunktion
  • Enkel, intuitiv betjening - hurtigt og nemt at indstille temperaturen
  • Robust og pålideligt design til at modstå dagligt slid
  • Valg af størrelser, der passer til individuelle applikationer
  • Drypfrit polycarbonat låg medfølger som standard
  • 3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 12 l
Temperaturområde 100 °C
garanti 3 år
Dimensioner (D x B x H) 390 x 385 x 270 mm
Spænding 230 V
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.