Få mere at vide
Grant Instruments™ Analog SBB Aqua Plus kogende bad
Artikelnummer. 11436437
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
26 l
Dimensioner (D x B x H):
215 x 385 x 270 mm
390 x 385 x 270 mm
570 x 385 x 270 mm
570 x 385 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11436437
Brand: Grant Instruments™ SBB AQUA 5 PLUS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver stabil og kontinuerlig 100 °C drift. Grant Instruments™ Analog SSB Aqua Plus Boiling Bath vil ikke koge voldsomt, spytte eller producere overdreven damp.
  • Justerbar energiregulator giver konstant kogning
  • Enheden med konstant niveau opretholder væskeniveauet
  • Fast termisk udkobling - uafhængig sikkerhedsfunktion
  • Enkel, intuitiv betjening - hurtigt og nemt at indstille temperaturen
  • Robust og pålideligt design til at modstå dagligt slid
  • Valg af størrelser, der passer til individuelle applikationer
  • Drypfrit polycarbonat låg medfølger som standard
  • 3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 l
Temperaturområde 100 °C
Varmekapacitet 2000 w (230V), 1350 w (120V)
garanti 3 år
Dimensioner (D x B x H) 215 x 385 x 270 mm
Spænding 230 V