Få mere at vide
BINDER™ Analog udgang 4-20 mA, temperatur
Shop alle BINDER produkter
Strømstyrke:
4 til 20 mA
Beskrivelse
- Tilbehør til Series FP Avantgarde.Line tørre- og varmekamre
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | BINDER Serie FP Avantgarde.Line tørre- og varmekamre |
| Type | Temperatursensor |
| Til brug med (applikation) | Temperatur |
| Spænding | 230/240 V |
| Strømstyrke | 4 til 20 mA |