Få mere at vide
Fisherbrand™ Analog MultiTube Vortexer
Artikelnummer. 15549004 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding unitSize
15549004 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 15549004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bland op til 50 prøver på én gang.
Hvirveldannelse skabes ved at holde beholderens øverste bakke sikkert på plads, mens den nederste bakke bevæger sig frit i en defineret, 3,6 mm excentrisk bane.
  • Kraftig permanent motor med kontinuerlig drift blander støjsvagt og raslefrit
  • Toppladen justeres langs to rustfri stålstolper; kan fjernes for nem adgang til prøven
  • Robust korrosionsbestandig base i rustfrit stål
  • Sugekopfødder dæmper bevægelse og forhindrer glidning
  • Kredsløb: 3,6 mm
  • Hastighedsområde: 1200-2400 rpm
  • Automatisk timer (0 til 60 sek. for enkle gentagelsesprocedurer)
  • 5 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 3.6 mm
Hastighedsområde 1200 til 2500 rpm
Spænding 230 V
Strømstyrke 0,4 A
Produkttype Multi-Tube Vortexer
Højde (engelsk) 16 tommer
Højde (metrisk) 40.6 cm
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Længde (metrisk) 24.1 cm
Bredde (engelsk) 15 tommer
Bredde (metrisk) 38.1 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 42 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 19 kg
Inkluderer Skumstativ med 50 pladser, ét sæt med bakkepuder, 92 tommer aftagelig ledning og stik med tre tråde
Antal stillinger 50