Få mere at vide
Ohaus™ Analog Multi-Tube Vortex Mixer VXMTAL
Shop alle Ohaus produkter
Orbit:
3,6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Bekvemt vinklet frontpanel har vippekontakt til løb, tid og standby-tilstande
- Behandl op til 50 prøver ad gangen
- Kontinuerlig eller tidsindstillet drift
- Inkluderer skumstativ til 12 mm rør
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 3,6 mm |
| Hastighedsområde | 1200 til 2400 rpm |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz, 1 A |
| Strømstyrke | 1 A |
| Produkttype | Multi-Tube Vortex Mixer |
| Stiktype | EU-stik |
| Dimensioner (L x B) | 24.10 x 38.40 cm |
| Højde (engelsk) | 16.00 tommer. |
| Højde (metrisk) | 40.6 cm |
| Længde (engelsk) | 9,50 tommer. |
| Vis mere |