Få mere at vide
Ohaus™ Analog Microplate Vortex Mixer VXMPAL
Shop alle Ohaus produkter
Orbit:
3.5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- De OHAUS Analog Microplate Vortex Mixer er en analog mixer med variabel hastighed designet til kontinuerlig drift
- Designet til at ryste mikroplader eller rør
- Høj hastighed og lille kredsløb er optimal til effektiv blanding af mikroplader
- Vælg mellem to driftsformer: 'Touch'-tilstand, som aktiverer blanding, når kophovedet er trykket ned, eller 'On'-tilstand, når mikropladetilbehøret bruges til kontinuerlig drift
- Mulighed for dobbelt mikropladeholder
Spécification
Spécification
| Orbit | 3.5 mm |
| Hastighedsområde | On-tilstand: 300 til 2500 rpm, Touch-tilstand: 300 til 3500 rpm |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz, 0,13 A |
| Strømstyrke | 0,13 A |
| Holder | Mikroplader |
| Produkttype | Mikroplade Vortex Mixer |
| Stiktype | EU-stik |
| Dimensioner (L x B) | 26.70 x 13.70 cm |
| Højde (engelsk) | 4,50 tommer. |
| Højde (metrisk) | 11.4 cm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu