Få mere at vide
Ohaus™ Analog Heavy Duty Vortex Mixer VXHDAL
Shop alle Ohaus produkter
Orbit:
4.9 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- De OHAUS analog heavy-duty vortex mixer er en variabel hastighed analog mixer designet til kontinuerlig drift
- Den robuste konstruktion og effektive motor tillader mixeren at arbejde kontinuerligt og håndtere alt tilbehør over hele hastighedsområdet
- Vælg mellem to driftsformer: 'Touch'-tilstand til at blande rør, når kophovedet eller universalholderen med dæksel er trykket ned, eller 'Til'-tilstand, når du bruger nogen af tilbehøret til kontinuerlig drift
- Inkluderer skumindsats til 1,5 mL til 2,0 mL mikrorør
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 4.9 mm |
| Hastighedsområde | On-tilstand: 300 til 2500 rpm, Touch-tilstand: 300 til 3500 rpm |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz, 0,13 A |
| Strømstyrke | 0,13 A |
| Produkttype | Kraftig Vortex Mixer |
| Stiktype | EU-stik |
| Dimensioner (L x B) | 24.10 x 16.80 cm |
| Højde (engelsk) | 6.30 tommer. |
| Højde (metrisk) | 16.0 cm |
| Længde (engelsk) | 9,50 tommer. |
| Vis mere |