missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Anagrelide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anagrelide Hydrochloride |
| CAS | 58579-51-4 |
| Molekylær formel | C10 H7 Cl2 N3 O . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 6,7-Dichloro-1,5-dihydroimidazo[2,1-b]quinazolin-2(3H)-one, Imidazo[2,1-b]quinazolin-2(3H)-one, 6,7-dichloro-1,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 6,7-Dichloro-1,5-dihydroimidazo[2,1-b]quinazolin-2(3H)-one Hydrochloride, Agrelin, Agrylin, Anagrelide hydrochloride, BL 4162A, BMY 26538-01 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7Cl2N3O.ClH/c11-6-1-2-7-5(9(6)12)3-15-4-8(16)14-10(15)13-7;/h1-2H,3-4H2,(H,13,14,16);1H |
| SMIL | Cl.Clc1ccc2N=C3NC(=O)CN3Cc2c1Cl |
| IUPAC navn | 6,7-dichloro-3,5-dihydro-1H-imidazo[2,1-b]quinazolin-2-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.55 |
| Formel vægt | 290.9733 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?