missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Anagrelide Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30338538
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338538 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338538 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6373005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Anagrelide Hydrochloride
CAS 58579-51-4
Molekylær formel C10 H7 Cl2 N3 O . Cl H
Mængde 5 mg
Synonym 6,7-Dichloro-1,5-dihydroimidazo[2,1-b]quinazolin-2(3H)-one, Imidazo[2,1-b]quinazolin-2(3H)-one, 6,7-dichloro-1,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 6,7-Dichloro-1,5-dihydroimidazo[2,1-b]quinazolin-2(3H)-one Hydrochloride, Agrelin, Agrylin, Anagrelide hydrochloride, BL 4162A, BMY 26538-01
InChI formel InChI=1S/C10H7Cl2N3O.ClH/c11-6-1-2-7-5(9(6)12)3-15-4-8(16)14-10(15)13-7;/h1-2H,3-4H2,(H,13,14,16);1H
SMIL Cl.Clc1ccc2N=C3NC(=O)CN3Cc2c1Cl
IUPAC navn 6,7-dichloro-3,5-dihydro-1H-imidazo[2,1-b]quinazolin-2-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 292.55
Formel vægt 290.9733
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.