Få mere at vide
Anagrelide hydrochloride, MedChemExpress Artikelnummer.: 16414387
Anagrelide hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16414387
50 mg
Encompass_Preferred
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Artikelnummer. 16414387
Brand: Medchem Express HYB0523A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Anagrelide hydrochloride (BL4162A) is a drug used for the treatment of essential thrombocytosis.
Anagrelide hydrochloride (BL4162A) is a drug used for the treatment of essential thrombocytosis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anagrelide hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 58579-51-4
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H8Cl3N3O
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym BL4162A
Opløselighedsinformation DMSO : 7.69 mg/mL (26.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL ClC1=C(CN(C2)C3=NC2=O)C(N3)=CC=C1Cl.Cl
Molekylvægt (g/mol) 292.55
Formel vægt 292.55
Procent renhed 99.66%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Anagrelide hydrochloride, MedChemExpress