missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Anagrelide-13C3, TRC

Artikelnummer. 30335241
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30335241 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30335241 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63730210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Anagrelide-13C3
CAS 1219531-58-4
Molekylær formel C713C3H7Cl2N3O
Mængde 10 mg
Synonym 6,7-Dichloro-1,5-dihydroimidazo[2,1-b]quinazolin-2(3H)-one-13C3, BL-4162A-13C3, BMY-26538-01-13C3, Agrylin-13C3, Tromboreductin-13C3, Xagrid-13C3
InChI formel InChI=1S/C10H7Cl2N3O/c11-6-1-2-7-5(9(6)12)3-15-4-8(16)14-10(15)13-7/h1-2H,3-4H2,(H,13,14,16)/i4+1,8+1,10+1
SMIL ClC1=C(Cl)C=CC2=C1CN([13C]([H])([H])[13C](N3)=O)[13C]3=N2
IUPAC navn 6,7-dichloro-3,5-dihydro-1H-(2,4,5-13C3)imidazolo[2,1-b]quinazolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 259.07
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.