missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Anagliptin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16498817
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498817 5 mg
16466228 10 mg
16442357 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16498817 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14877

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Anagliptin (SK-0403) is a highly selective, potent, orally active inhibitor of dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4), with an IC50 of 3.8 nM, and less selective at DPP-8 and DDP-9 with IC50s of 68 nM and 60 nM, respectively.

Anagliptin (SK-0403) is a highly selective, potent, orally active inhibitor of dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4), with an IC50 of 3.8 nM, and less selective at DPP-8 and DDP-9 with IC50s of 68 nM and 60 nM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Anagliptin
CAS 739366-20-2
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H25N7O2
Mængde 5 mg
Synonym SK-0403
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (260.79 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CN2C(N=C1)=CC(C)=N2)NCC(C)(NCC(N3[C@H](C#N)CCC3)=O)C
Molekylvægt (g/mol) 383.45
Formel vægt 383.45
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.