Få mere at vide
(+/-)-Anabasine, tech. 85%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306419
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11306419 100 mg 100mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11306419 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12089.MC
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13078-04-1
Molekylær formel C10H14N2
Molekylvægt (g/mol) 162.24
MDL nummer MFCD00006370
InChI nøgle MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-piperidin-2-yl pyridine, anabasine, dl-anabasine, neonicotine, +--anabasine, 2-pyridin-3-ylpiperidine, +/--anabasine, 3-2-piperidinyl pyridine, 2-3-pyridyl piperidine, pyridine, 3-2-piperidinyl
PubChem CID 2181
ChEBI CHEBI:28986
IUPAC navn 3-(piperidin-2-yl)pyridine
SMIL C1CCC(NC1)C1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Anabasine
Smeltepunkt ∼9°C
Kogepunkt 270°C to 272°C
Flammepunkt 93°C (199°F)
Mængde 100 mg
FN nummer UN3140
Beilstein 82639
Merck Index 14,619
Formel vægt 162.24
Procent renhed 85%
Grad Teknisk