Få mere at vide
(±) Anabasine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16415467
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16415467 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16415467 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW052144
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress (±) Anabasine is a biphasic muscle relaxant.
(±) Anabasine is a biphasic muscle relaxant.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±) Anabasine
CAS 13078-04-1
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H14N2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 130 mg/mL (801.33 mM; Need ultrasonic)
SMIL C1(C2NCCCC2)=CC=CN=C1
Molekylvægt (g/mol) 162.23
Formel vægt 162.23
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Liquid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism