Få mere at vide
Anabasine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30345829
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30345829 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30345829 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6371835MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anabasine Hydrochloride
CAS 15251-47-5
Molekylær formel C10H14N2 . xHCl
Mængde 5 mg
Synonym Anabasine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H14N2.ClH/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9;/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2;1H/t10-;/m0./s1
SMIL C1([C@@H]2CCCCN2)=CN=CC=C1.Cl
IUPAC navn (S)-3-(piperidin-2-yl)pyridine hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 198.69