missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Anabasine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anabasine Hydrochloride |
| CAS | 15251-47-5 |
| Molekylær formel | C10H14N2 . xHCl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Anabasine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2.ClH/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9;/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2;1H/t10-;/m0./s1 |
| SMIL | C1([C@@H]2CCCCN2)=CN=CC=C1.Cl |
| IUPAC navn | (S)-3-(piperidin-2-yl)pyridine hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.69 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?