Få mere at vide
Anabaseine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anabaseine |
| CAS | 3471-05-4 |
| Molekylær formel | C10 H12 N2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8H,1-2,5,7H2 |
| SMIL | C1CCC(=NC1)c2cccnc2 |
| IUPAC navn | 3-(2,3,4,5-tetrahydropyridin-6-yl)pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.22 |
| Formel vægt | 160.1 |