Få mere at vide
Anabasein-d4, TRC
Artikelnummer. 30346750
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30346750 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30346750 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6371525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anabaseine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-05-4
Molekylær formel C10 2H4 H8 N2
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8H,1-2,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMIL [2H]c1nc([2H])c(C2=NCCCC2)c([2H])c1[2H]
IUPAC navn 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(2,3,4,5-tetrahydropyridin-6-yl)pyridin
Molekylvægt (g/mol) 164.24
Formel vægt 164.1252