Få mere at vide
Interscience™ Anabac deodoriserende kapsler
Artikelnummer. p-200009620
Duft:
Citrus
Frisk duft
Æble
Farve:
Grøn, hvid
Gul
Klar
Udseende:
Gul
Klar Amber
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Artikelnummer. 10422084
Brand: Interscience™ 320100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Placeret i en autoklave giver Anabac kapsler en diskret måde at parfumere laboratoriet på.
  • Kapslen opløses under en autoklaverende destruktionscyklus
  • Kapslen smelter fuldstændigt uden at efterlade rester
  • Eliminerer ubehagelige lugte, der kan komme ud af autoklaven
Tekniske data
Produkttype Autoklav kapsel
Farvekodet Ja
Form Kapsler
Håndtag Materiale Plast
Håndtag Type Kasket
Duft Frisk duft
Sterilitet Steril
Udseende Gul
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Filtreret Ikke-filtreret
Til brug med (applikation) Opfrisker og parfumerer luft, hvor autoklaven er placeret
Til brug med (udstyr) Autoklavering
Mængde 100 Kapsler/Pk.