Få mere at vide
Interscience™ Anabac deodoriserende kapsler
Artikelnummer. 15388927
Skift visning
Duft:
Citrus
Frisk duft
Æble
Farve:
Grøn, hvid
Gul
Klar
Udseende:
Gul
Klar Amber
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Duft Farve Udseende Sterilitet
15388927 Æble Grøn, hvid Klar Amber Steril
10422084 Frisk duft Klar Gul Steril
16825923 Citrus Gul Gul Ikke steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15388927 Leverandør Interscience™ Leverandørnr. 320200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    762.00 DKK
    740.91 DKK / Pakke med 100
    Spare 21.09 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Placeret i en autoklave giver Anabac kapsler en diskret måde at parfumere laboratoriet på.
  • Kapslen opløses under en autoklaverende destruktionscyklus
  • Kapslen smelter fuldstændigt uden at efterlade rester
  • Eliminerer ubehagelige lugte, der kan komme ud af autoklaven
Tekniske data
Produkttype Autoklav kapsel
Farvekodet Ja
Form Kapsler
Håndtag Materiale Plast
Håndtag Type Kasket
Duft Æble
Sterilitet Steril
Udseende Klar Amber
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grøn, hvid
Engangs Engangsbrug
Filtreret Ikke-filtreret
Til brug med (applikation) Opfrisker og parfumerer luft, hvor autoklaven er placeret
Til brug med (udstyr) Autoklavering
Mængde 100 Kapsler/Pk.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pastilles déodorant autoclave
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-tert-butylcyclohexyl acetate, 2,6-dimethyl-7-octen-2-ol, cishex-3-en-1-ol, 2-propenyl hexanonate,