Få mere at vide
Interscience™ Anabac deodoriserende kapsler
Artikelnummer. 10422084
Skift visning
Duft:
Citrus
Frisk duft
Æble
Farve:
Grøn, hvid
Gul
Klar
Udseende:
Gul
Klar Amber
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Duft Farve Udseende Sterilitet
10422084 Frisk duft Klar Gul Steril
15388927 Æble Grøn, hvid Klar Amber Steril
16825923 Citrus Gul Gul Ikke steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10422084 Leverandør Interscience™ Leverandørnr. 320100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    762.00 DKK
    740.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 21.09 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Placeret i en autoklave giver Anabac kapsler en diskret måde at parfumere laboratoriet på.
  • Kapslen opløses under en autoklaverende destruktionscyklus
  • Kapslen smelter fuldstændigt uden at efterlade rester
  • Eliminerer ubehagelige lugte, der kan komme ud af autoklaven
Tekniske data
Produkttype Autoklav kapsel
Farvekodet Ja
Form Kapsler
Håndtag Materiale Plast
Håndtag Type Kasket
Duft Frisk duft
Sterilitet Steril
Udseende Gul
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Filtreret Ikke-filtreret
Til brug med (applikation) Opfrisker og parfumerer luft, hvor autoklaven er placeret
Til brug med (udstyr) Autoklavering
Mængde 100 Kapsler/Pk.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anabac deodorant
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.