Få mere at vide
ANA-12, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495208
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16495208 10 mg
16451427 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16495208 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12497
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress ANA-12 is a potent and selective TrkB antagonist with IC50s of 45.6 nM and 41.1 μM for the high and low affinity sites, respectively.
ANA-12 is a potent and selective TrkB antagonist with IC50s of 45.6 nM and 41.1 μM for the high and low affinity sites, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ANA-12
CAS 219766-25-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H21N3O3S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 9.09 mg/mL (22.31 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMIL O=C(C1=CC2=CC=CC=C2S1)NC3=CC=CC=C3C(NC4C(NCCCC4)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 407.49
Formel vægt 407.49
Procent renhed 99.3%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation