missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AN2718, MedChemExpress

Artikelnummer. 16495797
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495797 5 mg -
16479626 50 mg -
16444366 100 mg -
16443068 10 mg 10mg
16422606 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16495797 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100527

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress AN2718 inhibits fungal growth by blocking protein synthesis using the oxaborole tRNA trapping (OBORT) mechanism.

AN2718 inhibits fungal growth by blocking protein synthesis using the oxaborole tRNA trapping (OBORT) mechanism.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AN2718
Fysisk form Solid
CAS 174672-06-1
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H6BClO2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 250 mg/mL (1484.65 mM)
SMIL OB1OCC2=CC(Cl)=CC=C21
Molekylvægt (g/mol) 168.39
Formel vægt 168.39
Procent renhed 99.55%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.