missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Amylostatin XG Octaacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amylostatin XG Octaacetate |
| CAS | 85747-82-6 |
| Molekylær formel | C39H53NO23 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | [1S-(1alpha,4alpha,5beta,6alpha)]-4-O-[2,3-Di-O-acetyl-4,6-dideoxy-4-[[4,5,6-tris(acetyloxy)-3-[(acetyloxy)methyl]-2-cyclohexen-1-yl]amino]-alpha-D-glucopyranosyl]-D-glucopyranose |
| InChI formel | InChI=1S/C39H53NO23/c1-15-29(40-27-12-26(13-51-16(2)41)30(54-18(4)43)34(57-21(7)46)31(27)55-19(5)44)33(56-20(6)45)36(59-23(9)48)38(53-15)63-32-28(14-52-17(3)42)62-39(61-25(11)50)37(60-24(10)49)35(32)58-22(8)47/h12,15,27-40H,13-14H2,1-11H3/t15-,27+,28?,29-,30+,31+,32-,33?,34+,35?,36?,37?,38-,39-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2C(COC(=O)C)O[C@@H](OC(=O)C)C(OC(=O)C)C2OC(=O)C)C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)[C@@H]1N[C@H]3C=C(COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(3R,6S)-4,5,6-triacetyloxy-3-[(2R,5R,6R)-3,4-diacetyloxy-6-methyl-5-[[(1S,4S,5S,6S)-4,5,6-triacetyloxy-3-(acetyloxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl]amino]oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 903.83 |
| Formel vægt | 903.3008 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?