missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Amylopectin, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11470902 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470902 1 kg -
11460902 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11470902 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219504891

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kemiske identifikatorer

CAS 9037-22-3
Molekylær formel C30H52O26
Molekylvægt (g/mol) 828.72
MDL nummer MFCD00130510
InChI nøgle WMGFVAGNIYUEEP-WUYNJSITSA-N
Synonym amylopectin, amylopectine, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6s-6-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-3-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxyoxan-2-yl methoxy-4,5-dihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6s-6-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-3-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl tetrahydropyran-3-yl oxy-tetrahydropyran-2-yl meth, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-2-2s,3r,4r,5s,6r-3,4-dihydroxy-6-hydroxymethyl-5-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy oxan-2-yl oxy methyl-4,5-dihydroxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 4-o-4-o-alpha-d-glucopyranosyl-6-o-4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439207
ChEBI CHEBI:28057
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trimethyl)o-(hydroxymethyl) xan-2-yl]oxy-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]methoxy]-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OCC3C(C(C(C(O3)OC4C(OC(C(C4O)O)O)CO)O)O)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)O)CO)O)O)O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Amylopectin
Farve Hvid
Navn note from Corn
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.