Få mere at vide
amyloid P-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
amyloid P-IN-1 is used in the research of diseases or disorders wherein depletion of serum amyloid P component (SAP), including amyloidosis, Alzheimer's disease, type 2 diabetes mellitus and osteoarthritis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | amyloid P-IN-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1819986-22-5 |
| Farve | White |
| Mængde | 1 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H44N2O14 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (51.78 mM) |
| SMIL | O=C(OCOC(OC1CCOCC1)=O)[C@H]2CCCN2C(CCCCC(N3[C@@H](C(OCOC(OC4CCOCC4)=O)=O)CCC3)=O)=O |
| Vis mere |