Få mere at vide
amyloid P-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481859
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16481859 1 mg -
16477898 10 mg -
16443847 50 mg 50mg
16417716 100 mg -
16410368 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16481859 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19771
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress amyloid P-IN-1 is used in the research of diseases or disorders wherein depletion of serum amyloid P component (SAP), including amyloidosis, Alzheimer's disease, type 2 diabetes mellitus and osteoarthritis.
amyloid P-IN-1 is used in the research of diseases or disorders wherein depletion of serum amyloid P component (SAP), including amyloidosis, Alzheimer's disease, type 2 diabetes mellitus and osteoarthritis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale amyloid P-IN-1
Fysisk form Solid
CAS 1819986-22-5
Farve White
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H44N2O14
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (51.78 mM)
SMIL O=C(OCOC(OC1CCOCC1)=O)[C@H]2CCCN2C(CCCCC(N3[C@@H](C(OCOC(OC4CCOCC4)=O)=O)CCC3)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 656.68
Formel vægt 656.68
Procent renhed 99.91%