Få mere at vide
MedChemExpress β-Amyloid (42-1), human
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 95.9% |
| CAS | 317366-82-8 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Molekylvægt (g/mol) | 4514.04 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Synonym | Amyloid β Peptide (42-1)(human) |