Få mere at vide
MedChemExpress β-Amyloid (31-35)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.72% |
| CAS | 149385-65-9 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Molekylvægt (g/mol) | 545.74 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 5 mg/mL (9.16 mM∣ultrasonic and adjust pH to 7 with HCl) |