Få mere at vide
MedChemExpress β-Amyloid (1-42), (rat/mouse)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 96.46% |
| CAS | 166090-74-0 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Molekylvægt (g/mol) | 4418.02 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 50 mg/mL (11.32 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Amyloid β-peptide (1-42) (rat/mouse) |